Learn More
Thermo Scientific™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated)
Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with this highly selective medium.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0085R
327.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12774136
  • 346.00 € / 3 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Presumptively detect, isolate and enumerate pathogenic staphylococci in milk, food, fish and other specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Mannitol Salt Agar (Dehydrated). Due to high concentrations of salt in the medium, most unwanted bacteria are inhibited with the exception of some halophilic marine organisms. Presumptive coagulase-positive staphylococci produce colonies surrounded by bright yellow zones while non-pathogenic staphylococci produce colonies with reddish purple zones.
Staphylococcus aureus gehört zu den Koagulase-positiven, Katalase-positiven und grampositiven Kokken, die als Mono- und Diplokokken, Tetraden, kurze Ketten und Traubenkokken auftreten können. S. aureus kann verschiedene Syndrome mit unterschiedlicher klinischer Symptomatik hervorrufen, u. a. Infektionen der Haut und des Weichgewebes, Empyem, Infektionen der Blutbahn, Pneumonie, Osteomyelitis, septische Arthritis, Endokarditis, Sepsis und Meningitis.
Staphylococcus aureus und Staphylococcus epidermidis lassen sich klar und leicht unterscheiden, während die meisten anderen Bakterien durch die hohe Salzkonzentration inhibiert werden.
  • Hochselektiv: Aufgrund der hohen Salzkonzentration im Nährboden.
  • Einfache Differenzierung: Staphylococcus aureus bildet gelbe Kolonien mit gelbem Hof, während Staphylococcus epidermidis rosa Kolonien bildet und sich das Medium rosa färbt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mannitol-Salz-Agar
Agar
Für 4,5 l mediµm
Pulver
Je
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
For Laboratory Use Only