Learn More
Marmorchips, technisch, Granulatgröße 2 bis 3 mm, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 825°C |
Farbe | Weiß |
pH | 8 to 9 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 3 kg |
Formelmasse | 100.09g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- MARBLE CHIPS 2-3MM