Learn More
MARK1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen MARK1
Konzentration 360 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16851145
Unterlagen ansehen
Proteintech
21552-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16841145
Unterlagen ansehen
Proteintech
21552-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The MARK1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human MARK1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MARK1 antibody has been validated for the following applications: IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
MARK1
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
360 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
4139