Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 2-ml-Lagerungsplatte mit 96 Wells mit konischen Böden
Geeignet für die Kultivierung von Bakterien oder Hefen. Die Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 2 ml-Lagerungsplatte mit 96 Wells mit konischen Böden ist auch für die Lagerung von Probenmaterial geeignet.
285.71 € - 887.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Sterilität | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10534821
|
Greiner Bio-One
780270 |
Unsteril | 1 |
285.71 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11397441
|
Greiner Bio-One
780280 |
Unsteril | 50 |
887.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Versiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern
- Hochtemperaturbeständig
- Hohe chemische Beständigkeit
- A
Spezifikation
Standard | |
Durchsichtig | |
96 | |
50 |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
2 ml |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Fünf Jahre nach Herstellungsmonat