Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon Pumpenschläuche, durchscheinend
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Chemie, Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazie. Die transparenten, flexiblen Cole-Parmer™ Masterflex™ Tygon™ Chemical I/P™ Präzisionspumpenschläuche für Peristaltikpumpen zeichnen sich durch einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen sowie durch eine geringe Gasdurchlässigkeit und eine hervorragende chemische Kompatibilität aus.
438.00 € - 656.00 €
Spezifikation
Material | Tygon |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Chemie-, Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaanwendungen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -77 °C |
Verpackungsmenge | Je 1 x |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11898542
|
Masterflex™
06475-26 |
26 |
438.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11808552
|
Masterflex™
06475-73 |
73 |
646.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11818552
|
Masterflex™
06475-82 |
82 |
656.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt. Konsistenz von Los zu Los für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Transparenz ermöglicht einfaches Beobachten der Strömung; keine Weichmacher, damit Reinheit des Fluids gegeben ist. Verträglich mit einer Vielzahl von problematischen Flüssigkeiten wie konzentrierten Säuren, starken Basen und organischen Lösungsmitteln.- Konform mit FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- Beste chemische Beständigkeit gegen Tygon-Formulierungen
- Keine Weichmacher, geringe Gasdurchlässigkeit
- Verträglich mit aggressiven Chemikalien, auch mit MEK
- Hervorragende chemische Beständigkeit. Widersteht u. a. Aceton, DMSO und Ketonen
- Kostengünstige Alternative zu Fluorpolymeren oder Fluorelastomeren
- FDA-konform
Spezifikation
Tygon | |
Für Chemie-, Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaanwendungen | |
Je 1 x | |
Niedrig | |
57 °C |
15 m | |
-77 °C | |
Ja | |
Durchscheinend | |
Pumpenschlauch |