Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pumpenschläuche
Längste Lebensdauer aller Tygon™ Schlauchmaterialien
Marke:  Masterflex™ 06449-34
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15142846
  • 259.00 € / 30 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
  • Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Tygon E-LFL
allgemeine Laboranwendungen und eine längere Lebensdauer von Peristaltikpumpen
Je 1 x
74 °C
1,42 mm
3000 cm
-46 °C
34
Pumpenschlauch