Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pumpenschläuche
Längste Lebensdauer aller Tygon™ Schlauchmaterialien
Marke:  Masterflex™ 06447-13
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15382600
  • 191.00 € / 8 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-11-2025
Beschreibung
  • Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
0,8 mm
Reibungsloser Betrieb und lange Lebensdauer
8 Packung
0,8 bis 105 ml/min
8,8 m
40 psi
74 °C
Tygon E-LFL
-46 °C
13
1/16 in.
Tischnetzteil mit Dualspannung (115/230 VAC) und IEC320/CEE22-Buchse
660 mm
Pumpenschlauch