Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kits Promotion
Synthesize long cDNAs up to 20 kb at elevated temperatures (up to 65°C) with this complete system for highly efficient synthesis of first strand cDNA
Marke:  Thermo Scientific™ K1681
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15787526
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Increased reaction temperatures -the first strand of cDNA can be synthesized within the 42 to 65°C temperature range
  • High yields of full-length first strand cDNA -with RNA templates up to 20 kb
  • Flexible priming -oligo(dT)18, random hexamer, or gene-specific primers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RT-PCR
20 x 20μL Reactions