Learn More
McFarland Standardset, Pro-Lab Diagnostics™
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Opaque |
Löslichkeit | Wasserlöslich |
Menge | 1 Set |