Learn More
Melanophilin Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 1A8D12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Melanophilin
Klon 1A8D12
Konzentration 0.77 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16837655
Unterlagen ansehen
Proteintech
66092-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16827655
Unterlagen ansehen
Proteintech
66092-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Slac2-a (for synaptotagmin-like protein (Slp) homolog lacking C2 domains-a) links Rab27A on melanosomes with Myosin VA in melanocytes. Slac2-a binds Myosin VA through a C-terminal region and GTP-bound Rab27A through its synaptotagmin-like protein homology domain (SHD), which is located near the N-terminus. The transport of pigment and cytotoxic granules in melanocytes requires the stable formation of this complex, and thus mutations in the binding domains of the three protein components may cause albinism and/or severe immune disorders.
Spezifikation
Spezifikation
Melanophilin
0.77 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Exophilin 3, melanophilin, MLPH, SLAC2 A, SLAC2A, Synaptotagmin like protein 2a
MLPH
IgG1
Protein G
Antibody
1A8D12
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Porcine, Human
Q9BV36
100049680, 79083
Melanophilin Fusion Protein Ag19286
Primary
-20°C
MLPH