Learn More
Mettler Toledo™ Membran-Kits
631.00 € - 641.00 €
Spezifikation
Typ Membran-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11907711
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
51107688
Barium
631.00 €
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11907721
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
51107874
Blei
631.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11917711
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
51107690
Fluoroborat
631.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11927711
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
51107689
Sulfid
631.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11937711
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
51107692
Kupfer
641.00 €
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11947711
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
51107694
Iod
636.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11957711
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
51107695
Zyanid
631.00 €
1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11977711
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
51107871
Thiocyanat
631.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11987701
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
51107686
Cadmium
631.00 €
1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11997701
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Mettler Toledo™
51107687
Lithium
631.00 €
1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Membran-Kit