Learn More
Duran™ Membranschraubverschlüsse
Zum Erhalt der Sterilität von Laborflaschen aus Glas. Duran™ Membranschraubverschlüsse ermöglichen dank ihrer eingeschweißten PTFE-Membran einen Druckausgleich sowie eine dichte Versiegelung der Inhalte.
Marke: Duran™ 1088655
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kappe aus Polypropylen
- Für die Verwendung mit Laborflaschen aus Glas
- Eingeschweißte PTFE-Membran ermöglicht einen Druckausgleich und eine dichte Versiegelung
- Blau
- Autoklavierbar
- Verringert das Kontaminationsrisiko
Spezifikation
Blau | |
Verschweißte Membran aus PTFE | |
5/Packung | |
25 mm | |
54 mm |
Duran Glasflaschen für das Labor | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss | |
Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss |