Learn More
Quecksilber(I)-chlorid, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165030
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10112-91-1 | Cl2Hg2 | 472.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10112-91-1
Summenformel Cl2Hg2
Molekulargewicht (g/mol) 472.08
MDL-Nummer MFCD00011043
InChI-Schlüssel ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
PubChem CID 24956
ChEBI CHEBI:33050
IUPAC-Name Quecksilberchlorid
SMILES Cl[Hg].Cl[Hg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(I) chloride
Schmelzpunkt 400.0°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Amorphes Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodimetry)
Strukturformel Hg2Cl2
Merck Index 15, 5962
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in ether and alcohol
Formelmasse 472.08
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 7.15g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(I) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.