Learn More
Quecksilber(II)-iodid, ACS, 99.0 % min. (Assay-getrocknete Basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371639
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zur Verwendung als Analysenreagenz, zur Herstellung von Nesslers Reagenz.
As an analytical reagent for the preparation of Nessler's Reagent. It is also used as an oxidizing agent for the synthesis of quinoxaline. Polycrystalline films of mercury (II) iodide, also play an important role in X-ray imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-29-0
Summenformel HgI2
Molekulargewicht (g/mol) 454.401
MDL-Nummer MFCD00011044
InChI-Schlüssel YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
IUPAC-Name Diiodquecksilber
SMILES I[Hg]I
Spezifikation
Siedepunkt 350°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Mercury(II) iodide
Schmelzpunkt 259°C
Namenshinweis Assay-dried basis
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.0% min.
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in boiling alcohol,ether,acetone,ethyl acetate,carbon disulfide,alkali iodides.
Formelmasse 454.4
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Aussehen Red powder or beads
Dichte 6.28