Learn More
Quecksilber(II)-perchlorattrihydrat, Reagenzien-Gütegrad
67.91 € - 183.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 73491-34-6 |
---|---|
Summenformel | Cl2H6HgO11 |
Molekulargewicht (g/mol) | 453.529 |
MDL-Nummer | MFCD00149735 |
InChI-Schlüssel | DFJWPGPUWHLJIJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | mercury ii perchlorate trihydrate, mercury perchlorate-water 1/2/3, perchloric acid,mercury 2+ salt, trihydrate 9ci |
PubChem CID | 53471339 |
IUPAC-Name | Quecksilber(2+);diperchlorat;trihydrat |
SMILES | O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Hg+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11331738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011634.14 |
25 g | N/A | ||||||
11321738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011634.22 |
100 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
73491-34-6 | |
453.529 | |
DFJWPGPUWHLJIJ-UHFFFAOYSA-L | |
53471339 | |
O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Hg+2] |
Cl2H6HgO11 | |
MFCD00149735 | |
mercury ii perchlorate trihydrate, mercury perchlorate-water 1/2/3, perchloric acid,mercury 2+ salt, trihydrate 9ci | |
Quecksilber(2+);diperchlorat;trihydrat |
Spezifikation
Mercury(II) perchlorate trihydrate | |
Weiß | |
Cl2H6HgO11 | |
MFCD00149735 | |
mercury ii perchlorate trihydrate, mercury perchlorate-water 1/2/3, perchloric acid,mercury 2+ salt, trihydrate 9ci | |
DFJWPGPUWHLJIJ-UHFFFAOYSA-L | |
Quecksilber(2+);diperchlorat;trihydrat | |
53471339 | |
Reagenz |
73491-34-6 | |
Kristallin | |
Hg(ClO4)2·3H2O | |
UN3087 | |
Soluble in water. Insoluble in benzene and hexane. | |
O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Hg+2] | |
453.529 | |
453.54 (399.49 Anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H271-H300-H310-H330-H373
May cause fire or explosion
strong oxidizer.
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P210-P220-P221-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P283-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P306+P360-P310-P314-P330-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-525-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen