Learn More
Quecksilber(II)-perchlorattrihydrat, Reagenzien-Gütegrad
Artikelnummer. 11321738
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73491-34-6
Summenformel Cl2H6HgO11
Molekulargewicht (g/mol) 453.529
MDL-Nummer MFCD00149735
InChI-Schlüssel DFJWPGPUWHLJIJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury ii perchlorate trihydrate, mercury perchlorate-water 1/2/3, perchloric acid,mercury 2+ salt, trihydrate 9ci
PubChem CID 53471339
IUPAC-Name Quecksilber(2+);diperchlorat;trihydrat
SMILES O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Hg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) perchlorate trihydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Strukturformel Hg(ClO4)2·3H2O
UN-Nummer UN3087
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in benzene and hexane.
Formelmasse 453.54 (399.49 Anhydrous)
Güte Reagenz