Learn More
Quecksilber(II)-sulfat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15687280 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
250 g
500 g
3 kg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (Fällungstitration)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-35-9
Summenformel HgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 296.65
MDL-Nummer MFCD00011047
InChI-Schlüssel DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Quecksilber(II)-sulfat, Quecksilbersulfat, Quecksilberbisulfat, Quecksilberdisulfat, Quecksilberpersulfat, Quecksilbersulfat HgSO4, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
IUPAC-Name Quecksilber(2+);sulfat
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilber(II)-Sulfat
Menge 500 g
Strukturformel HgSO4
UN-Nummer UN1645
Formelmasse 296.65 mol
Reinheit (%) ≥99 % (Fällungstitration)