Learn More
Sampling Systems™ Metalldetektierbare Schöpfkellen
Metalldetektierbare Schöpfkellen zur Entnahme von Flüssigkeitsproben eignen sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und zugehörigen Branchen. Sie sind ideal für die Entnahme flüssiger Proben aus Tonnen, Fässern und Trichtern. Die praktische 50 ml-Probengröße eignet sich hervorragend für die meisten Anwender.
Marke:  Sampling Systems™ M1033B-50
Artikelnummer. 17584716
  • 14.20 € / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Unsere metalldetektierbare Schöpfkellen zur Entnahme flüssiger Proben bestehen aus speziellem, chemisch beständigem PP.
  • Sie sind ideal für den Einsatz in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie.
  • Das gesamte Sortiment wird unter Reinraumbedingungen hergestellt und in einem Reinraum der ISO-Klasse 7 (10.000) verpackt.
  • Dadurch wird die Reinheit des Produkts gewährleistet.
  • Das robuste Design ermöglicht den Einsatz über viele Jahre hinweg; sie können jedoch auch als Einwegprodukt direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Die Schöpfkellen sind so konstruiert, dass sie durch einen standardmäßigen 2 Zoll-Stopfen passen
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Sie eignen sich ideal für Flüssigkeiten, Cremes und Pasten.
  • Aufgrund der blauen Farbe sind sie gemäß HACCP-Richtlinien leicht zu erkennen, wenn sie in der Flüssigkeit zurückgelassen werden.
  • Hergestellt aus hochwertigem PP.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen für Lebensmittel.
  • Standardgröße ist ein Volumen von 50 ml.
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
50 ml