Learn More
Sampling Systems™ Metalldetektierbare Volumenmesslöffel
Metalldetektierbare Volumenmesslöffel eignen sich ideal für allgemeine Messungen. Ideal für Pulver und Flüssigkeiten. Das robuste metalldetektierbare PP sorgt für eine lange Lebensdauer.
Marke:  Sampling Systems™ M1030B-25
Artikelnummer. 17574716
  • 6.00 € / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Metalldetektierbare Volumenmesslöffel bestehen aus speziellem, chemisch beständigem PP.
  • Das gesamte Sortiment wird unter Reinraumbedingungen hergestellt und in einem Reinraum der Klasse 7 (10.000) verpackt.
  • Dadurch wird die Reinheit des Produkts gewährleistet.
  • Das robuste Design ermöglicht den Einsatz über viele Jahre hinweg; sie können jedoch auch als Einwegprodukt direkt aus dem Beutel verwendet werden.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Sie eignen sich ideal für die Verwendung mit Pulvern, Flüssigkeiten und Granulaten.
  • Aufgrund der blauen Farbe sind sie gemäß HACCP-Richtlinien leicht zu erkennen, wenn sie im Pulver zurückgelassen werden.
  • Hergestellt aus hochwertigem PP.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen für Lebensmittel.
  • Standardgröße ist ein Volumen von 2,5 ml.
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
2,5 mL