Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metanilgelb
Artikelnummer. p-7023707
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375.378 g/mol
Metanil Yellow is used as indicator. Metanil yellow is useful in spectrophotometric methods to determine the presence of trace amounts of nitrates and nitrites in solution. The method utilizes the fact that potassium bromate can catalyze the discoloring of Metanil yellow which can then be analyzed by spectrophotometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Metanilgelb wird als Indikator verwendet. Metanilgelb ist in spektrophotometrischen Methoden nützlich, um das Vorhandensein von Spuren von Nitraten und Nitriten in Lösung zu bestimmen. Der Methode liegt zugrunde, dass Kaliumbromat die Verfärbung von Metanilgelb katalysieren kann, welche dann mittels Spektrophotometrie analysiert werden kann.
Löslichkeit
In Wasser löslich (25 g/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 587-98-4
Summenformel C18H14N3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 375.378
MDL-Nummer MFCD00007486
InChI-Schlüssel NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 13065
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
IUPAC-Name Natrium;3-[(4-Anilinophenyl)Diazenyl]Benzolsulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metanil Yellow
Beilstein 3831568
Merck Index 14,5928
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (25g/L).
Formelmasse 375.38
Geruch Geruchsneutral
pH 10
Menge 50 g
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.