Learn More
Metaphosphorsäure, ACS-Gütegrad, 33.5 bis 36.5 %, bal. NaPO3 (Stabilisator), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79.979 g/mol
35.28 € - 193.97 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 37267-86-0 |
---|---|
Summenformel | HO3P |
Molekulargewicht (g/mol) | 79.979 |
MDL-Nummer | MFCD00011351 |
InChI-Schlüssel | UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate |
PubChem CID | 3084658 |
SMILES | OP(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11357578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033267.09 |
10 g |
35.28 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11367578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033267.22 |
100 g |
52.26 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11377578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033267.36 |
500 g |
193.97 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Metaphosphoric acid is used as a dehydrating agent. Its derivative, sodium hexametaphosphate is used as a sequestrant and a food additive. It is also used as phosphorylating agent, analytical reagent and in dental cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
37267-86-0 | |
79.979 | |
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N | |
3084658 |
HO3P | |
MFCD00011351 | |
metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate | |
OP(=O)=O |
Spezifikation
White crystalline | |
Weiß | |
2.2 g/cm3 at 20&de g;C | |
HO3P | |
MFCD00011351 | |
Decomposes in water. Soluble in alcohol. | |
OP(=O)=O | |
3084658 | |
ACS |
Metaphosphoric acid | |
37267-86-0 | |
Hygroskopisch | |
Kristallin | |
metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate | |
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N | |
79.979 | |
79.98 |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 253-433-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen