Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10179100
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Exceeds ACS Specifications
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Schmelzpunkt -98°C
Farbe Max. 10 (APHA)
Aussehen Clear
Dichte 0.7918 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 64.6°C (1013 hPa)
Menge 2.5 L
Flammpunkt 11°C
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich min. 99.8 % (by GC, corrected for water)
Rückstand nach Verdampfung max. 0.001 %
Wasser max. 0.05 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.