Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED UHPLC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10211111
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
Verpackung:
EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Glas
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Schnelle, reproduzierbare Leistung und Trennungsergebnisse. Methanol, BAKER ANALYZED UHPLC, J.T. Baker™ ist ein anwendungsoptimiertes, auf seine Funktion getestetes HPLC-Reagenz/Lösungsmittel, das den Durchsatz und die Anwenderfreundlichkeit maximiert, ohne die Effizienz oder die Reproduzierbarkeit zu beeinträchtigen.
BAKER ANALYZED HPLC-Reagenzien sind hochgradig reine Lösungsmittel, Puffersalze und Modifikatoren für die mobile Phase zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen. Sie sind für Forschungs- und Qualitätskontrollanwendungen optimiert, einschließlich Hochleistungsflüssigchromatographie, Gel-Permeations-Chromatographie und UV-spektralphotometrische Analysen.
  • Neukalibrierung bzw. Anpassungen aufgrund von Chargenänderungen werden minimiert, was eine optimale Leistung empfindlicher Instrumente erzielt.
  • Niedriges Background-Signal ohne störende Peaks
  • Niedrige UV-Absorption in kritischen Bereichen, gewährleistet durch UV-Absorptionstests an verschiedenen Punkten und durch Gradientenelutionstests
  • Fluoreszenztests auf Spurenverunreinigungen, die Interferenzen verursachen könnten
  • Funktionsgetestet für: Assay, Wasser, minimale Rückstände nach Verdampfung und UV-Absorption und Fluoreszenz in kritischen Bereichen
  • Gleich bleibende Qualität in allen Chargen, tatsächliche Chargenanalyse auf dem Etikett
  • Innovative Verpackungsoptionen, die die Lösungsmittelqualität am Einsatzort gewährleisten
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -97.8 °C
Extinktion max. 0.30 bei 225 nm, max. 0.10 bei 240 nm, max. 0.01 bei 265 nm
Farbe Farblos
CAS 67-56-1
Dichte 0.79 g/mL at 25°C
Siedepunkt 64 °C
Menge 5 l
Explosionsgrenze 6 - 36 Vol.-%
Flammpunkt 11 °C
Zündpunkt 240 °C
Geruch Alkohol
Verpackung EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC Isokratischer Gütegrad
Brechungsindex 1.3314 nD
Rückstand nach Verdampfung Max. 5 ppm
Summenformel CH4O
Titrierbare Säure Max. 0.0003 meq/g
Strukturformel CH3OH
Titrierbare Base Max. 0.0002 meq/g
Dampfdruck 16.9 kPa bei 25 °C
Wasser Max. 0.05 %
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Wood alcohol
Formelmasse 32.04 mol
Reinheit (%) Min. 99.8 %
Güte BAKER ANALYZED™ HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.