Learn More
Methanol, Kapillar-GC-Qualität; ≥ 99.9 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15625460
Click to view available options
Menge:
4 l
4 x 4 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Kapillare GC-Gütegrad, ≥ 99.9 %
  • Für GC-Headspace-Anwendungen
  • Erfüllt die USP-, Ph. Eur.- und ICH-Anforderungen
  • Für GC Headspace-Anwendung getestet
  • Verpackt unter Inertgas für längere Haltbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -95 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C, 0.791 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 64.7 °C
Menge 4 x 4 l
Explosionsgrenze 0.36
Flammpunkt 9 °C (48.2 °F)
Zündpunkt 725 °F
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.329
Strukturformel CH3OH
Dampfdruck 97.68 mmHg (20 °C), 410 mmHg (50 °C)
UN-Nummer UN1230
Beilstein 1098229
Formelmasse 32.04 mol
Reinheit (%) ≥ 99.9 %
Güte CHROMASOLV™ Kapillar-GC