Learn More
Methanol (peroxidefrei/Sequenzierung), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10163383
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Methanol (peroxidfrei/Sequenzierung)
Methanol wird für das Färben und Entfärben von Protein-Elektrophoresegelen in derHPLC und anderen biologischen Anwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98°C
Namenshinweis Peroxide-free
Extinktion 0.025 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm
Farbe Farblos
Dichte 0.791g/cm³
Siedepunkt 64.7°C
Menge 1 L
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Peroxides: ≤0001%
Brechungsindex 1.326 to 1.330 (at 25°C)
Prozentgehaltsbereich ≥99.9 %
Rückstand nach Verdampfung 3ppm max.
Titrierbare Säure 0.0003mEq/g max.
Strukturformel CH3OH
Titrierbare Base 0.0002mEq/g max.
Dampfdruck 128 hPa at 20°C
Viskosität 0.55 cP at 20°C
Wasser 0.1% max.
Merck Index 15, 6029
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Sequenzierung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.