Learn More
Methyl 3-isocyanatobenzoate, 97%, Maybridge™
Artikelnummer. p-4813550
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 41221-47-0
Summenformel C9H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
MDL-Nummer MFCD00037077
InChI-Schlüssel WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
PubChem CID 2733366
IUPAC-Name Methyl 3-Isocyanatobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-isocyanatobenzoate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Menge 1 g
Formelmasse 177.16