Learn More
Methyl4-Hydroxy-6-Methyl-2-Oxo-3-Cyclohexen-1-Carboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383616
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39493-62-4
Summenformel C9H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 184.191
MDL-Nummer MFCD01075661
InChI-Schlüssel SEBIQMPNDQLYOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxocyclohex-3-ene-1-carboxylate, methyl 2-hydroxy-6-methyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxocyclohex-3-enecarboxylate, acmc-20akgd, methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-cyclohex-3-en-1-oate, methyl 2-hydroxy-6-methyl-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylicacid, 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-, methyl ester, 6-methyl-2-hydroxy-4-oxo-2-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 3766543
IUPAC-Name Methyl-2-hydroxy-6-methyl-4-oxocyclohex-2-en-1-carboxylat
SMILES CC1CC(=O)C=C(C1C(=O)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Menge 1 g
Beilstein 5258501
Formelmasse 184.19
Reinheit (%) 99%