Learn More
Methyl4(Methylamino)benzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021217
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 18358-63-9 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Gering wasserlöslich. (1.2 g/l) (25 °C unlöslich in Hexan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18358-63-9
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD00017198
InChI-Schlüssel LLAMGYUWYUMHCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-methylamino benzoate, methyl 4 methylamino benzoate, benzoic acid, 4-methylamino-, methyl ester, acmc-209eks, methyl 4-methylaninobenzoate, 4-carbomethoxy-n-methylaniline, methyl 4-methylamino-benzoate, methyl-4-methylaminobenzoate, 4-methoxycarbonyl-n-methylaniline, 4-methylamino-benzoic acid methylester
PubChem CID 140375
IUPAC-Name Methyl 4-(Methylamino)benzoat
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-(methylamino)benzoate
Schmelzpunkt 92°C to 97°C
Menge 5 g
Beilstein 2803327
Löslichkeitsinformationen It is slightly soluble in water. (1.2g/L) (25°C insoluble in hexane.
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 98%