Learn More
Methyl-5-acetylsalicylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080586
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 16475-90-4 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Methyl 5-acetylsalicylate is used in food flavorings and preservatives. It is useful in the relief of headache and muscle and joint aches It is also effective in reducing fever, inflammation, and swelling and thus has been used for treatment of rheumatoid arthritis, rheumatic fever, and mild infection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-5­acetylsalicylat wird in Lebensmittelaromen und Konservierungsmitteln verwendet. Es eignet sich zur Linderung von Kopfschmerzen und Muskel- und Gelenkschmerzen. Es ist auch wirksam bei der Reduzierung von Fieber, Entzündungen und Schwellungen und wurde daher für die Behandlung von rheumatoider Arthritis, rheumatischem Fieber und leichten Infektionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16475-90-4
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.186
MDL-Nummer MFCD00040924
InChI-Schlüssel XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-acetylsalicylate, 5-acetylsalicylic acid methyl ester, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-acetylbenzoate, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-, methyl ester, 5-acetyl methyl salicylate, methyl 5-acethylsalicylate, pubchem22504, methyl5-acetylsalicylate, methyl-5-acetylsalicylate
PubChem CID 85444
IUPAC-Name Methyl5-Acetyl-2-Hydroxybenzoat
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 5-acetylsalicylate
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Menge 25 g
Beilstein 2643824
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 98%