Learn More
Methylmercaptoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043971
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2365-48-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Methyl thioglycolate was used in the preparation of 3-carbomethoxy-4- oxotetrahydrothiopyran, 2- and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene. It is used to prepare methyl thioglycolate and aminoethanethiol conjugated gold nanorods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylthioglycolat wurde bei der Herstellung von 3-Carbomethoxy-4-Oxotetrahydrothiopyran, 2- und 4-Carbomethoxy-3-Oxotetrahydrothiophen verwendet. Wird zur Herstellung von Methylthioglykolat und aminoethanethiol-konjugierten Goldnanostäbchen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (40 g/l bei 20 °C)
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2365-48-2
Summenformel C3H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 106.14
MDL-Nummer MFCD00004873
InChI-Schlüssel MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
PubChem CID 16907
IUPAC-Name Methyl-2-sulfanylacetat
SMILES COC(=O)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl mercaptoacetate
Schmelzpunkt -3°C
Siedepunkt 148°C to 149°C
Flammpunkt 56°C (132°F)
Geruch Stench
Strukturformel HSCH2COOCH3
Menge 25 g
UN-Nummer UN1228
Beilstein 506259
Formelmasse 106.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl mercaptoacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl mercaptoacetate