Learn More
Methylpropiolat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10527664
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 922-67-8
Summenformel C4H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 84.074
MDL-Nummer MFCD00008572
InChI-Schlüssel IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
IUPAC-Name Methylprop-2-inoat
SMILES COC(=O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl propiolate
CAS Min. % 97.0
Dichte 0.9400g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel HCidentical toCCO2CH3
Menge 25 g
Formelmasse 84.07
Reinheit (%) 97%