Learn More
Methylcyclohexan, 99 %, Spektralphotometriequalität, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. p-7120585
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
Spektrophotometrischer Gütegrad, 99 %
  • Lösungsmittel mit Spektrophotometrie-Gütegrad sind hochreine Lösungsmittel, die speziell für Anwendungen mit Spektralphotometern entwickelt wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-87-2
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
MDL-Nummer MFCD00001497
InChI-Schlüssel UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cyclohexan, Methyl, Hexahydrotoluol, Cyclohexylmethan, Toluol-hexahydrid, Hexahydroxytoluol, Toluol, Hexahydro, Methylcyclohexan, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC-Name Methylcyclohexan
SMILES CC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylcyclohexan
Schmelzpunkt -126 °C
Dichte 0.77 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 100 °C bis 102 °C
Flammpunkt −4 °C (24.8 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11CH3
Brechungsindex 1.422
Menge 1 l
UN-Nummer UN2296
Beilstein 505972
Formelmasse 98.19 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte Sprektrophotometrisch