Learn More
Methylquecksilber(II)-hydroxid, 1 M in H2O, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471037
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
50 mL
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Als Entlaubungs- und Epoxidierungskatalysator, als Denaturierungsmittel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1184-57-2
MDL-Nummer MFCD00013924
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylmercury(II) hydroxide
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 mL
Strukturformel CH3HgOH
UN-Nummer UN2024
Formelmasse 232.63
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in H2O