Learn More
Methyltrioxorhenium (VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10259253
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 70197-13-6 | CH3O3Re | 249.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70197-13-6
Summenformel CH3O3Re
Molekulargewicht (g/mol) 249.23
MDL-Nummer MFCD00192332
InChI-Schlüssel VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii
PubChem CID 2734010
IUPAC-Name Carbanid; Trioxorhenium
SMILES [CH3-].O=[Re](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltrioxorhenium (VII)
Schmelzpunkt 111.0°C
Farbe Blaugrau bis weiß
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 mg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Merck Index 15, 6206
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble in h2o
Formelmasse 249.23
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Methyltrioxorhenium (VII)