Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Metricel™ Schwarze Membran
Click to view available options
Porengröße:
0,45 μm
0.8μm
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Das für die Verwendung in der Membranfiltertechnik (MF-Technik) zertifizierte exklusive Punktrastermuster verbessert oder hemmt nicht das Koloniewachstum
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Lose mit Pergament-Trennern |
Material | PES |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Steril |
Rasterfarbe | Weiß |
Einzeln verpackt | Ja |
Anzahl pro Packung | 200/Packung |
Typ | Kariert |
Durchmesser (metrisch) | 47 mm |