Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metronidazol, 99 %
Artikelnummer. 10678124
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Metronidazol, CAS-Nr. 443-48-1, ist ein Mitglied der Klasse der Imidazole mit begrenzter Antibiotika-Aktivität, das gegen Protozoen, anaerobe grampositive und anaerobe gramnegative Bakterien wirkt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Informationen
• Metronidazol ist ein synthetisches Nitroimidazol-Derivat mit antiprotozoischen und antibakteriellen Aktivitäten und wirkt gegen Protozoen, anaerobe grampositive und anaerobe gramnegative Bakterien
• Metronidazol gilt als Prodrug, das Nitroso-haltige Zwischenprodukte in der Zelle produziert, die kovalent an die DNA binden, helikale Strukturen stören, DNA-Strangbrüche induzieren und die bakterielle Nukleinsäure-Synthese hemmen und dadurch zum bakteriellen Zelltod führt
Anwendungen
• Metronidazol weist antiparasitäre und antiamöbische Aktivitäten auf.
• Es wurde verwendet, um das Wachstum von gramnegativen Anaerobiern, die zu Bacteroides und Fusobacterium gehören, und grampositiven Anaerobiern wie Peptostreptococcus und Clostridia zu unterdrücken.Diese Verbindung beeinflusst einen hohen Prozentsatz gramnegativer Bakterien und hat im Vergleich zu anderen Verbindungen den Vorteil einer höheren Gewebepenetration.
• Diese Verbindung wurde zunächst zur Supprimierung von Protozoen wie Entamoeba histolytica, Giardia lamblia und Trichomonas vaginalis verwendet.
•Es wurde häufig zur Beseitigung von Helicobacter pylori eingesetzt.
•Es wirkt zudem als Radiosensibilisator auf hypoxische Tumorzellen und kann in In-vivo-Tiermodellen eine mutagene Aktivität aufweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 443-48-1
Summenformel C6H9N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 171.16
MDL-Nummer MFCD00009750
InChI-Schlüssel VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
SMILES CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metronidazole
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 159°C to 163°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Merck Index 15, 6236
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,0.5g/100mL ethanol- <0.05g/100mL ether (20°C),<0.05g/100mL chloroform (20°C),sparingly soluble in dmf
Formelmasse 171.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metronidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.