Learn More
MGAT4C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen MGAT4C
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16877834
Unterlagen ansehen
Proteintech
17841-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16867834
Unterlagen ansehen
Proteintech
17841-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Glycosyltransferase that participates in the transfer of N-acetylglucosamine (GlcNAc) to the core mannose residues of N- linked glycans. Catalyzes the formation of the GlcNAcbeta1-4 branch on the GlcNAcbeta1-2Manalpha1-3 arm of the core structure of N-linked glycans. Essential for the production of tri- and tetra-antennary N-linked sugar chains. Does not catalyze the transfer of GlcNAc to the Manalpha1-6 arm to form GlcNAcBeta1-4Manalpha1-6 linkage (′GnT-VI′ activity).
Spezifikation
Spezifikation
MGAT4C
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q9UBM8
25834, 299756, 67569
MGAT4C Fusion Protein Ag12201
Primary
-20°C
MGAT4C
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GlcNAc T IVc, GnT IVc, GNTIVH, HGNT IV H, MGAT4C
Mgat4c
IgG
Antigen Affinity Chromatography