Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Overalls mit Kapuze
Die MICROCHEM™ 3000 Overalls mit Haube gehören zur leichtesten und bequemsten Chemikalienschutzbekleidung, die heute auf dem Markt erhältlich ist. Dieses langlebige mehrschichtige Gewebe bildet eine äußerst effektive Barriere gegen sowohl anorganische Chemikalien als auch biologische Gefahrenstoffe.
Marke: Ansell™ YE30W-00111-05
552.15 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Overall mit 2-teiliger Haube
- Doppelter Reißverschluss
- Doppelte Bündchen
- Elastische Haube, Taille, Doppelbündchen und Knöchel
- Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (> 0.01 Mikrometer)
- Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Fusselarm – Reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Mehrschichtiges Barrierelaminat | |
Elastisch | |
Doppelt, Elastisch | |
2-teilig, elastisch | |
Geschweißt | |
Keine |
XL | |
Gelb | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Doppelzipper | |
Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5 | |
Inklusive Haube |