Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Overalls mit Kapuze und integrierten Füßlingen
Artikelnummer. 15576594
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Die MICROCHEM™ 3000 Overalls mit Haube und integrierten Socken gehören zur leichtesten und bequemsten Chemikalienschutzbekleidung, die heute auf dem Markt erhältlich ist. Dieses langlebige mehrschichtige Gewebe bildet eine äußerst effektive Barriere gegen sowohl anorganische Chemikalien als auch biologische Gefahrenstoffe.
  • Overall mit 2-teiliger Haube
  • Integrierte Socken mit Stulpen
  • Doppelter Reißverschluss
  • Doppelte Bündchen
  • Elastische Haube, Taille, Doppelbündchen
  • Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (> 0.01 Mikrometer)
  • Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
  • Fusselarm – Reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
  • Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 2XL
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Gelb
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel
Stulpenform Doppelt, Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type 2-teilig, elastisch
Verschlusstyp Doppelzipper
Saumtyp Geschweißt
Zertifizierung/Konformität Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Beschreibung Kapuze, integrierte Socken mit Stiefelüberlappung
Anzahl Taschen Keine
Modell Beinhaltet Kapuze, integrierte Socken mit Stiefelüberlappung