Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Overalls mit Kapuze und integrierten Füßlingen
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Overall mit 2-teiliger Haube
- Integrierte Socken mit Stulpen
- Doppelter Reißverschluss
- Doppelte Bündchen
- Elastische Haube, Taille, Doppelbündchen
- Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (> 0.01 Mikrometer)
- Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Fusselarm – Reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | 3XL |
Material | Mehrschichtiges Barrierelaminat |
Farbe | Gelb |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel |
Stulpenform | Doppelt, Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Hood Type | 2-teilig, elastisch |
Verschlusstyp | Doppelzipper |