Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Apollo Vollschutzanzüge
Verwendet von Feuer- und Rettungsmannschaften in aller Welt. Der MICROCHEM™ 4000 APOLLO Anzug ist ein vollständig verkapselter, flüssigkeitsdichter Chemischutzanzug, der zur Verwendung mit eigenständigen Atemschutzgeräten (SCBA) entwickelt wurde.
Marke:  Ansell™ GR40T-00126-05
801.15 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15566454
  • 1148.05 € / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • Vollständig verkapselter Overall
  • Doppelreißverschluss hinten
  • Erweiterter Rücken zum internen Tragen eines eigenständigen Atemgeräts (SCBA)
  • Ausatemventile hinten
  • Innenklammern
  • “Reißleine” für den Notfall zum schnellen Ausziehen
  • Befestigte Socken mit Stulpen
  • Befestigte Ansell Barrierehandschuhe™ mit Manschetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Typs 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Vollständig gekapselt
Extragroß
Doppelreißverschluss hinten
mit Kapuze
Gekapselte Overalls
Enthält anhängende Ansell Barrier™ Handschuhe, integrierte Socken mit Überklappe für den Stiefel, vollständig gekapselte Kapuze
Grün
Mehrschichtiges Barrier-Laminat
Elastisch, Angesetzte Socken, Stiefelüberschläge
Angefügte Handschuhe
Keine
Geschweißt, geklebt