Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Overalls mit Kapuze und Gesichtsabdichtung
Passt in Atemschutzvollmasken und sorgt für eine gute Versiegelung. Ansell Edmont™ Microchem ™ 4000 Overalls mit Haube und Gesichtsdichtung schützen vor gefährlich konzentrierten Chemikalien und biologischen Agenzien.
Marke: Ansell™ GR40T-00151-03-G02
1087.09 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Overall mit elastischer 2-teiliger Haube und Neopren-/Gummi-Gesichtsabdichtung
- Anhängende Ansell Barrierhandschuhe mit Überärmeln und Fingerschlaufen
- Integrierte Socken und Stulpen
- Horizontaler Reißverschluss hinten
- Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
- Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Textilähnliches Innenfutter für mehr Tragekomfort
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Mehrschichtiges Barrierelaminat | |
Elastisch | |
Doppelt, Elastisch, Angefügte Handschuhe | |
Aufgesetzte Gesichtsabdichtung aus Neopren | |
Geklebt, Geschweißt | |
Kapuze mit Neopren-Gesichtsabdichtung, aufgesetzte Ansell Barrier™ Handschuhe, integrierte Socken mit Stiefelüberlappung | |
Beinhaltet Kapuze mit Neopren-Gesichtsabdichtung, angebrachte Ansell Barrier™ Handschuhe, integrierte Socken mit Stiefelüberlappung |
M | |
Grün | |
Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel | |
Mit Kapuze | |
Horizontaler Reißverschluss mit Hintereingang | |
Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5 | |
Keine |