Learn More
Ansell™ Microgard™ 1500 Plus FR Overalls mit Kapuze
Die MicroGARD™ 1500 Plus FR Overalls mit Haube bestehen aus einem hochatmungsaktiven, antistatischen SMS-Gewebe, das die neuesten Entwicklungen in der Mikrofasertechnologie nutzt, um eine gute Filtrationseffizienz zu gewährleisten.
Marke: Ansell™ WR17S-00111-06
257.31 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Overall der Kategorie III mit 3-teiliger Haube
- Abgesteppte Nähte (rot)
- Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste.
- Schwer entflammbar und antistatisch
- SMMS-Polypropylen-Vliesstoff
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
- Die optimierte Passform gewährleistet volle Bewegungsfreiheit beim Tragen über Wärme- und Flammschutzkleidung (EN ISO 14116 Index 2 oder höher).
Spezifikation
Schutzoverall | |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Elastisch, Fingerschlaufen | |
3-teilig | |
Genäht | |
Chemicals, Anti-static, Flame, Particle | |
Yes | |
Inklusive Haube, Fingerschlaufen |
2 Extragroß | |
SMMS-Polypropylen | |
Limited-use | |
Elastisch | |
Mit Haube | |
2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 6 EN13034, EN1073-2, EN1149-5, EN ISO 14116 | |
Keine |