Learn More
Ansell Rote Microgard™ 1500 Overalls mit Kapuze
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Elastische Einsätze an Handgelenk, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Filterung von 100 % der Partikel > 3 Mikrometer
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | 2 Extragroß |
Geschlecht | Unisex |
Material | SMS-Polypropylen |
Farbe | Rot |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |