Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Standard Laborkittel mit Kragen
Hergestellt aus mikroporösem Polyethylen-Laminat. Ansell Edmont™ Microgard™ 2000 Standard-Laborkittel mit Kragen sind für den partiellen Körperschutz vor Chemikalien zugelassen.
Marke:  Ansell WH20B-00209-05
333.01 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15586534
  • 526.00 € / 60 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Reißverschluss vorne
  • Brusttasche links
  • Tasche unten rechts
  • Gebundene Nähte
  • Ausgezeichnete Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feinpartikeln (> 0.01 Mikrometer*)
  • Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
  • Fusselarm; reduziert das Risiko einer Kontamination mit Fasern in bestimmten Bereichen von großer Bedeutung.
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Allzweck-Labormantel
Unisex
Weiß
Elastic
Non-sterile
Mittlere Länge
Yes
Cat III Partial Body Protection Type PB (6)-B, EN14126, EN1149-1
Extragroß
Mikroporöses Polyethylen-Laminat
Reißverschluss
Limited-use
Chemicals, Infectious Agents
2
Gebunden