Learn More
Ansell Microgard™ 2500 Standard Overalls mit Kapuze
Erreicht das höchste Niveau beim Schutz gegen infektiöse Wirkstoffe. Ansell Edmont™ Microgard 2500 Standard-Overalls mit Haube bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, Flüssigkeits- und Partikelschutz.
Marke:  Ansell WH25W-00111-03
499.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15586564
  • 714.00 € / 35 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-09-2025
Beschreibung
  • Overall der Kategorie III mit 3-teiliger Haube
  • Ultraschallverschweißte Nähte
  • Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel
  • Reißverschluss vorne und wiederverschließbare Windschutzleiste.
  • Schutz vor biologischen Stoffen; verhindert das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und blutgebundenen Krankheitserregern.
  • Dampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
  • Fusselarm – zur Reduzierung des Risikos einer Kontamination in Bereichen von großer Bedeutung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
Unisex
Weiß
Elastisch
Daumenschlaufe
3-teilig
Geschweißt
Chemicals, Anti-static, Bloodborne Pathogens, Particle
Yes
Keine
Mittel
MicroGARD™ 2500 Standard
Single-use
Elastisch
Mit Haube
Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Non-sterile
Cat. III Type 4-B, 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1
WH25-W-00-111, Inklusive Haube, Fingerschlaufen