Learn More
Micronova™ MTP™ MegaTape™ Reinraumklebeband aus Polyethylen
Polyethylen-Klebeband mit mitlerer Dichte, das eine ähnliche Anpassungsfähigkeit wie Vinyl-Klebebänder aufweist
11.90 € - 18.55 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Polyethylen |
Sterilität | Unsteril |
Länge (angloamerikanisch) | 36 yd. |
Länge (metrisch) | 33 m |
Beschreibung
- Niedriger Gehalt an Halogenen und auslaugbaren Chloriden und mit einem Acrylklebstoff versehen
- Hervorragende Beständigkeit gegen UV, Feuchtigkeit, Säuren, Alkalien, Öle, Abrieb und Verwitterung
- Der Klebstoff mit hoher Haftkraft bietet eine hervorragende Abdichtung, lässt sich jedoch sauber und rückstandsfrei entfernen
- In einer Hülle verpackt und in verschiedenen Breiten erhältlich
Spezifikation
Weiß | |
Unsteril | |
33 m |
Polyethylen | |
36 yd. |