Learn More
Grant Instruments™ Microplate Blocks for Molecular Biology and Biotechnology Applications
Double-size blocks are supplied with additional extraction tool
385.00 - 539.00
Specificatie
Type Block
Afmetingen (L x B x H) 140 x 100 x 75 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Productcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Temperatuuruniformiteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Temperatuuruniformiteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10271973
Bekijk documenten Promotiedetails
Grant Instruments™
QDP-H
96-well 0.2mL microplates with strips or individual tubes ±0.3°C
385.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11400968
Bekijk documenten Promotiedetails
Grant Instruments™
QDP-FL
Standard 96-well plates (u-well, v-well, flat bottom, high temperature) ±0.5°C
539.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Double-size blocks
  • Exctraction tool included
  • For use with molecular biology and biotechnology applications
  • L x W x H: 140 x 100 x 75mm
Specificatie
Specificatie
Block
140 x 100 x 75 mm
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie