Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterplattenträger für M-20 Ausschwingrotor für Mikrotiterplatten
Integrieren Sie diese Mikrotiterplatten-Träger in den Rotor der Mikrotiterplatte.
Marke: Thermo Scientific™ 75003625
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Mikrotiterplattenträgern für M-20 Ausschwingrotoren für Mikrotiterplatten können Sie Ihre Ausschwingrotoren noch flexibler nutzen.
Enthält:
Die versiegelten Träger werden mit Tabletten und Deckeln (2er-Satz) geliefert. Ersatz-O-Ringe für die Deckel sind zu je vier Stück und mit Schmiermittel lieferbar.
Spezifikation
Mikrotiterplattenträger | |
Aerosoldichte Mikrotiterplattenträger | |
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert. |