Learn More
Ohaus™ Mikrotiterplattenklammer
OHAUS™ Mikrotiterplatten-Klammer für den sicheren Halt der Mikrotiterplatte.
Marke: Ohaus™ 30400104
63.59 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- OHAUS bietet eine Reihe von Schüttlerzubehör, um spezielle Probenanforderungen zu erfüllen
- Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
- Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
- Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
- Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
Spezifikation
Klemme | |
Edelstahl | |
Mikrotiterplatten | |
Klammer Mikrotiterplatte Edelstahl |